Learn More
Biciclohexilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Bicyclohexyl is used as process media or solvent in many industries including chemicals, petrochemicals, polymers, coatings, photography. And it is also used to produce 1-fluorobicyclohexyl at temperature of -75°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El biciclohexilo se utiliza como medio de proceso o disolvente en diversas industrias, incluyendo químicos, petroquímicos, polímeros, recubrimientos y fotografía. También se utiliza para producir 1-fluorobiciclohexilo a una temperatura de -75 °C.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bicyclohexyl |
| Punto de fusión | 3°C to 4°C |
| Densidad | 0.864 |
| Punto de ebullición | 226°C to 228°C |
| Temperatura de inflamación | 92°C (198°F) |
| Índice de refracción | 1.478 |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 1848266 |
| Información de solubilidad | Difficult to mix. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.31 |
| Mostrar más |