Learn More
Bictegravir, MedChemExpress
Código de producto. 16451709
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16451709 1 mg 1 miligramo
16447418 10 mg 10 miligramos
16439897 5 mg 5 miligramos
16437396 100 mg 100 miligramos
16413447 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16451709 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17605
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Bictegravir (GS-9883) is a potent inhibitor of HIV-1 integrase with an IC50 of 7.5 nM.
Bictegravir (GS-9883) is a potent inhibitor of HIV-1 integrase with an IC50 of 7.5 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bictegravir
CAS 1611493-60-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H18F3N3O5
Cantidad 1 mg
Sinónimo GS-9883
Información de solubilidad DMSO : 83.3 mg/mL (185.37 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1N([C@](CC2)([H])C[C@]2([H])O3)[C@@]3([H])CN(C=C(C(NCC(C(F)=CC(F)=C4)=C4F)=O)C5=O)C1=C5O
Peso molecular (g/mol) 449.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.38
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus