Learn More
Bicalutamide, MedChemExpress
Código de producto. 16498617
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
200 miligramos
5 g
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498617 5 g 5 g
16481399 1 g 1 g
16471716 500 mg 500 miligramos
16471116 200 mg 200 miligramos
16416426 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16498617 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14249
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Bicalutamide is an orally active non-steroidal androgen receptor (AR) antagonist. Bicalutamide can be used for the research of prostate cancer.
Bicalutamide is an orally active non-steroidal androgen receptor (AR) antagonist. Bicalutamide can be used for the research of prostate cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bicalutamide
CAS 90357-06-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H14F4N2O4S
Cantidad 5 g
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.18 mM)
SMILES FC1=CC=C(S(=O)(CC(O)(C(NC2=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C2)=O)C)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 430.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.37
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death