Learn More
Bicalutamide, MedChemExpress
Descripción
Bicalutamide is an orally active non-steroidal androgen receptor (AR) antagonist. Bicalutamide can be used for the research of prostate cancer.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bicalutamide |
| CAS | 90357-06-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H14F4N2O4S |
| Cantidad | 500 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.18 mM) |
| SMILES | FC1=CC=C(S(=O)(CC(O)(C(NC2=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C2)=O)C)=O)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 430.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.37 |
| Mostrar más |