Learn More
Bibencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10766511 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10766511 25 g Frasco de vidrio 25 g
10291682 5 g Frasco de vidrio 5 g
10458820 100 g Frasco de vidrio 100 g
15159163 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10766511 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106230250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 103-29-7 | C14H14 | 182.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103-29-7
Fórmula molecular C14H14
Peso molecular (g/mol) 182.27
Número MDL MFCD00004796
Clave InChI QWUWMCYKGHVNAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-diphenylethane, bibenzyl, dibenzyl, s-diphenylethane, 2-phenylethyl benzene, 1,2-dihydrostilbene, dibenzil, sym-diphenylethane, dihydrostilbene, benzene, 1,1'-1,2-ethanediyl bis
PubChem CID 7647
ChEBI CHEBI:34047
Nombre IUPAC 2-feniletilbenceno
SMILES C(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Bibenzyl
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 49.0°C to 53.0°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 284.0°C
Temperatura de inflamación 129°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CH2C6H5
Cantidad 25 g
Beilstein 05,598
Índice Merck 15,1202
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in liquid ammonia, moderately soluble in alcohol, freely soluble in carbon disulfide, ether,, chloroform and amyl acetate, soluble in liquid sulfur dioxide
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino