Specifications
| Nombre del producto químico o material | Bibenzyl |
| Nombre de nota | 99% |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 49.0°C to 53.0°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Densidad | 1.0100g/mL |
| Punto de ebullición | 284.0°C |
| Temperatura de inflamación | 129°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Show More |