Learn More
BI-D1870, MedChemExpress
Código de producto. 16480367
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480367 50 mg 50 miligramos
16466727 5 mg 5 miligramos
16450116 2 mg 2 miligramos
16434018 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16480367 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10510
MedChemExpress BI-D1870 is an ATP-competitive, cell permeable and brain penetrated inhibitor of RSK isoforms, with IC50s of 31 nM/24 nM/18 nM/15 nM for RSK1/RSK2/RSK3/RSK4, respectively.
BI-D1870 is an ATP-competitive, cell permeable and brain penetrated inhibitor of RSK isoforms, with IC50s of 31 nM/24 nM/18 nM/15 nM for RSK1/RSK2/RSK3/RSK4, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BI-D1870
CAS 501437-28-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H23F2N5O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (12.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(F)C=C(NC2=NC(N(CCC(C)C)C(C)C(N3C)=O)=C3C=N2)C=C1F
Peso molecular (g/mol) 391.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.42
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease