Learn More
BI 01383298, MedChemExpress
Código de producto. 16467917
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467917 5 mg 5 miligramos
16445886 100 mg 100 miligramos
16415198 10 mg 10 miligramos
16413316 25 mg 25 miligramos
16411417 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16467917 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY124738
MedChemExpress BI 01383298 is a potent inhibitor of the sodium-citrate co-transporter (SLC13A5) that is highly expressed in the liver.
BI 01383298 is a potent inhibitor of the sodium-citrate co-transporter (SLC13A5) that is highly expressed in the liver.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BI 01383298
CAS 2227549-00-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19Cl2FN2O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 37.5 mg/mL (84.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1CCN(S(=O)(C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2)=O)CC1)NCC3=CC=C(F)C=C3
Peso molecular (g/mol) 445.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.34
Porcentaje de pureza 99.96%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism