Learn More
Keystone Cleanroom Products Envoltorio esterilizable en autoclave BHD Blue
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tratados para impartir repelencia al agua y al alcohol
- Tela no tejida formada en húmedo y ligera compuesta de pulpa de madera natural y fibras de poliéster unidas con un aglutinante de resina
- Barrera microbiana suficiente
- Resiste desgarros y punciones
- No contiene caucho de látex natural
- Procesado y envasado en ISO Salas blancas certificadas
- Certificado de conformidad incluido con el envío
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | COC |
| Tipo de tapón | Ninguno |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Celulosa |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| Dimensiones (L x An) | 20 x 20 in |
| Longitud (imperial) | 20 in |
| Mostrar más |