Learn More
Bezafibrate, 98+%, Thermo Scientific™
A peroxisome proliferator-activated receptor agonist and hypolipidemic agent
31.60€ - 167.00€
| CAS | 41859-67-0 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C19H20ClNO4 |
| Peso molecular (g/mol) | 361.82 |
| Número MDL | MFCD00078970 |
| Clave InChI | IIBYAHWJQTYFKB-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | bezafibrate, bezalip, cedur, bezafibrat, befizal, bezafibrato, bezafibratum, sklerofibrat, azufibrat, difaterol |
| PubChem CID | 39042 |
| ChEBI | CHEBI:47612 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-{2-[(4-chlorophenyl)formamido]ethyl}phenoxy)-2-methylpropanoic acid |
| SMILES | CC(C)(OC1=CC=C(CCNC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1)C(O)=O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15464019
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61412.ME |
500mg |
31.60€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15444019
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61412.03 |
1g |
48.50€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15454019
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61412.06 |
5g |
167.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 41859-67-0 | |
| 361.82 | |
| IIBYAHWJQTYFKB-UHFFFAOYSA-N | |
| 39042 | |
| 2-(4-{2-[(4-chlorophenyl)formamido]ethyl}phenoxy)-2-methylpropanoic acid |
| C19H20ClNO4 | |
| MFCD00078970 | |
| bezafibrate, bezalip, cedur, bezafibrat, befizal, bezafibrato, bezafibratum, sklerofibrat, azufibrat, difaterol | |
| CHEBI:47612 | |
| CC(C)(OC1=CC=C(CCNC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1)C(O)=O |
Especificaciones
| Bezafibrate | |
| C19H20ClNO4 | |
| 14,1195 | |
| IIBYAHWJQTYFKB-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-(4-{2-[(4-chlorophenyl)formamido]ethyl}phenoxy)-2-methylpropanoic acid | |
| 39042 | |
| 361.82 |
| 41859-67-0 | |
| MFCD00078970 | |
| bezafibrate, bezalip, cedur, bezafibrat, befizal, bezafibrato, bezafibratum, sklerofibrat, azufibrat, difaterol | |
| CC(C)(OC1=CC=C(CCNC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1)C(O)=O | |
| 361.82 | |
| CHEBI:47612 | |
| ≥98% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 255-567-9
missing translation for 'rtecsNumber' : UE8755000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C
- Bezafibrate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Bezafibrate