Learn More
Bezafibrate, 98+%
Descripción
A peroxisome proliferator-activated receptor agonist and hypolipidemic agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bezafibrate |
| Punto de fusión | 183°C to 186°C |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 500 mg |
| Índice Merck | 14,1195 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.82 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |
| Forma física | Powder |
Seguridad y manipulación
- Bezafibrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Bezafibrate