Learn More
Bezafibrate, 98+%, Thermo Scientific™
A peroxisome proliferator-activated receptor agonist and hypolipidemic agent
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61412.03
| Cantidad | 1g |
|---|
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 41859-67-0 | |
| 361.82 | |
| IIBYAHWJQTYFKB-UHFFFAOYSA-N | |
| 39042 | |
| 2-(4-{2-[(4-chlorophenyl)formamido]ethyl}phenoxy)-2-methylpropanoic acid |
| C19H20ClNO4 | |
| MFCD00078970 | |
| bezafibrate, bezalip, cedur, bezafibrat, befizal, bezafibrato, bezafibratum, sklerofibrat, azufibrat, difaterol | |
| CHEBI:47612 | |
| CC(C)(OC1=CC=C(CCNC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1)C(O)=O |
Especificaciones
| Bezafibrate | |
| C19H20ClNO4 | |
| 1g | |
| bezafibrate, bezalip, cedur, bezafibrat, befizal, bezafibrato, bezafibratum, sklerofibrat, azufibrat, difaterol | |
| CC(C)(OC1=CC=C(CCNC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1)C(O)=O | |
| 361.82 | |
| CHEBI:47612 | |
| ≥98% |
| 41859-67-0 | |
| MFCD00078970 | |
| 14,1195 | |
| IIBYAHWJQTYFKB-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-(4-{2-[(4-chlorophenyl)formamido]ethyl}phenoxy)-2-methylpropanoic acid | |
| 39042 | |
| 361.82 |
Seguridad y manipulación
- Bezafibrate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Bezafibrate