Learn More
Texwipe™ BetaMop™ II
Código de producto. 11581214 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Mopa BetaMop II
Relleno de cabeza de fregona
Para utilizar con (equipo):
BetaMop II
Sistemas de cubo de escurrido
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11581214 Mopa BetaMop II Sistemas de cubo de escurrido cada uno
11541224 Relleno de cabeza de fregona BetaMop II paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11581214 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX7106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00€
    136.51€ / paquete de 1
    Ahorro 90.49€
    39% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
La propiedades de baja contaminación hacen de esta la mopa perfecta para la limpieza del suelo en entornos críticos
Duradero, absorbente, resistente a la corrosión y de baja contaminación; esterilizable en autoclave.
La durabilidad, la resistencia a la corrosión y las propiedades de baja contaminación hacen de esta la mopa perfecta para la limpieza del suelo en entornos críticos. El recambio de mopa de poliéster de punto tubular, sin costuras y de alta capacidad proporciona una excelente absorbancia. BetaMop II puede usarse con todos los sistemas de cubo de escurrido. Tanto el recambio de mopa como la pinza son esterilizables en autoclave para su uso en entornos estériles.
Especificaciones
Tipo de producto Mopa BetaMop II
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Resistente a Corrosión
Incluye Mango y recarga de recambio
Para utilizar con (equipo) Sistemas de cubo de escurrido
Para utilizar con (aplicación) Para limpieza de suelos en salas limpias electrónicas y entornos estériles
Material Poliéster