Learn More
Isofield™ Kits estériles Beta - Compatibles con grado A/B
Beschreibung
MONO DE CUELLO MANDARÍN
- GMP Grado A y B y ISO Compatible con salas blancas de clase 4 y 5
- El cuello mandarín de dos capas proporciona un ajuste seguro en el área del cuello.
- La solapa con cremallera y cinta de doble cara evita la entrada y salida de partículas.
- Tejido antiestático y que no suelta pelusa, adecuado para la manipulación de quimioterapia.
- Ojales para el pulgar elásticos
- Elástico en la espalda para evitar efecto fuelle
CAPUCHA
- Abertura facial elástica cerrada sin látex para un ajuste cómodo
- Yugo extra largo para mayor protección
- Diseño de capucha de tres paneles para minimizar la exposición de la piel.
CUBREBOTAS
- Altura de rodilla extra larga
- Dos ataduras para mayor seguridad
- Suela de PU antideslizante
Cumplimiento técnico y de documentación
- COA, COC, COI Disponibles para descargar en línea
- El código QR en las cajas permite la recuperación inmediata de documentos
- Aprobado Tipo 5 (EN) ISO 13982-1:2004 y EN 13982-2:2004) y prueba Tipo 6 (EN 13034:2005+A1:2009)
- Repelencia a productos químicos y resistencia a la penetración de productos químicos EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
- Resistencia a la abrasión EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
- Resistencia al agrietamiento por flexión EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Método B
- Resistencia al desgarro trapezoidal EN 14325:2004
- Dirección de la máquina y dirección transversal EN ISO 9073-4:1997
- Resistencia a la tracción, dirección transversal EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
- Dirección de la máquina ES ISO 13934-1:2013
- Resistencia a la perforación EN 14325:2004, EN 863:1995
- Resistencia de la costura EN 14325:2004 [5.5]
- Fuga de aerosoles y partículas finas hacia el interior de los trajes EN ISO 13982-2:2004
- IL 82/90 ES ISO 13982-1:2004
- IL 8/10 (Tipo 5)
- Resistencia a la penetración por pulverización de líquido (Spray Test) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Tipo 6)
- Permeación de líquidos y gases a través de la ropa de protección en condiciones de contacto continuo ASTM F739-20
- Validación de esterilidad EN ISO 11137 Parte 2: 2015
- Limpieza de partículas – Prueba de batería Helmke: Clase 1
- Resistividad superficial ASTM D257
Spezifikation
Spezifikation
| Cleanroom Class | Clase 100 (ISO 5) |
| Color | Blanco |
| Material | Polietileno, laminado de polipropileno no tejido |
| Tipo de producto | Kit de EPP |
| Tamaño | XXXL |
| Tipo de tapón | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico cubierto |
| Estilo de cuello | Con anillo |
| Tipo de costura | Sellado |
| Desechables | Un solo uso |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?