Learn More
Isofield™ Kits estériles Beta - Compatibles con grado A/B
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 30178855
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 35
paquete de 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
30178855 Grande paquete de 40
30178857 Pequeño paquete de 40
30178886 Mediano paquete de 40
30178892 Extra grande paquete de 40
30178832 XXL paquete de 40
30178858 XXXL paquete de 35
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30178855 Proveedor Isofield™ N.º de proveedor 80451L
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El kit estéril Beta con capucha, mono con cuello mandarín y cubrebotas está plegado asépticamente, validado como estéril y probado contra quimioterapia. ASTM F739. Los kits EPP Cat III antiestáticos y con baja producción de pelusa brindan protección esencial en entornos de grado A/B para todas las actividades de salas blancas.
MONO DE CUELLO MANDARÍN
  • GMP Grado A y B y ISO Compatible con salas blancas de clase 4 y 5
  • El cuello mandarín de dos capas proporciona un ajuste seguro en el área del cuello.
  • La solapa con cremallera y cinta de doble cara evita la entrada y salida de partículas.
  • Tejido antiestático y que no suelta pelusa, adecuado para la manipulación de quimioterapia.
  • Ojales para el pulgar elásticos
  • Elástico en la espalda para evitar efecto fuelle
CAPUCHA
  • Abertura facial elástica cerrada sin látex para un ajuste cómodo
  • Yugo extra largo para mayor protección
  • Diseño de capucha de tres paneles para minimizar la exposición de la piel.
CUBREBOTAS
  • Altura de rodilla extra larga
  • Dos ataduras para mayor seguridad
  • Suela de PU antideslizante
Cumplimiento técnico y de documentación
  • COA, COC, COI Disponibles para descargar en línea
  • El código QR en las cajas permite la recuperación inmediata de documentos
  • Aprobado Tipo 5 (EN) ISO 13982-1:2004 y EN 13982-2:2004) y prueba Tipo 6 (EN 13034:2005+A1:2009)
  • Repelencia a productos químicos y resistencia a la penetración de productos químicos EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
  • Resistencia a la abrasión EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
  • Resistencia al agrietamiento por flexión EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Método B
  • Resistencia al desgarro trapezoidal EN 14325:2004
  • Dirección de la máquina y dirección transversal EN ISO 9073-4:1997
  • Resistencia a la tracción, dirección transversal EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
  • Dirección de la máquina ES ISO 13934-1:2013
  • Resistencia a la perforación EN 14325:2004, EN 863:1995
  • Resistencia de la costura EN 14325:2004 [5.5]
  • Fuga de aerosoles y partículas finas hacia el interior de los trajes EN ISO 13982-2:2004
  • IL 82/90 ES ISO 13982-1:2004
  • IL 8/10 (Tipo 5)
  • Resistencia a la penetración por pulverización de líquido (Spray Test) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Tipo 6)
  • Permeación de líquidos y gases a través de la ropa de protección en condiciones de contacto continuo ASTM F739-20
  • Validación de esterilidad EN ISO 11137 Parte 2: 2015
  • Limpieza de partículas – Prueba de batería Helmke: Clase 1
  • Resistividad superficial ASTM D257
Especificaciones
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Color Blanco
Material Polietileno, laminado de polipropileno no tejido
Tipo de producto Kit de EPP
Tamaño Grande
Tipo de tapón Elástico
Estilo de manguito Elástico cubierto
Estilo de cuello Con anillo
Tipo de costura Sellado
Desechables Un solo uso
Resistencia Productos químicos, antiestáticos, líquidos, partículas
N.º de bolsillos Ninguno
Esterilidad Estéril