missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta Sarcoglycan Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30510619 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30510619 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30510619 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338356DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

beta Sarcoglycan Polyclonal antibody specifically detects beta Sarcoglycan in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta Sarcoglycan
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 43 kDa dystrophin-associated glycoprotein, 43DAG, A3bbeta-SG, beta-sarcoglycan, beta-sarcoglycan(43kD dystrophin-associated glycoprotein), Beta-SG, LGMD2E, limb girdle muscular dystrophy 2E (non-linked families), sarcoglycan, beta (43kD dystrophin-associated glycoprotein), sarcoglycan, beta (43kDa dystrophin-associated glycoprotein), SGC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 94-318 of human beta Sarcoglycan (NP_000223.1).,, Sequence:, PNGCDSMEFHESGLLRFKQVSDMGVIHPLYKSTVGGRRNENLVITGNNQPIVFQQGTTKLSVENNKTSITSDIGMQFFDPRTQNILFSTDYETHEFHLPSGVKSLNVQKASTERITSNATSDLNIKVDGRAIVRGNEGVFIMGKTIEFHMGGNMELKAENSIILNGSVMVSTTRLPSSSSGDQLGSGDWVRYKLCMCADGTLFKVQVTSQNMGCQISDNPCGNTH
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6443
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.