Learn More
beta-III Tubulin Mouse anti-Human, Clone: TUBB3/3731, Novus Biologicals™
Código de producto. 18309781 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
18309781 20 μg 20 microgramos
1 options
Código de producto. 18309781
Marca: Novus Biologicals NBP30738520UG
Mouse Monoclonal Antibody
beta-III Tubulin Monoclonal specifically detects beta-III Tubulin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno beta-III Tubulin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Clasificación Monoclonal
Clon TUBB3/3731
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen beta-4, TUBB4 CFEOM3A, tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, TUJ1 antigen, TUJ-1 antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide (aa 437-450) of human beta-III Tubulin protein (TUBB3); coupled to KLH.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Neuroscience, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10381
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ