Descripción
beta-III Tubulin Monoclonal specifically detects beta-III Tubulin in Canine/Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)/Protein Array/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | beta-III Tubulin |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | TUBB3/3732 |
| Conjugado | Biotin |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | beta-4, TUBB4 CFEOM3A, tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, TUJ1 antigen, TUJ-1 antigen |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | A synthetic peptide (aa 437-450) of human Tubulin beta 3 protein (TUBB3); coupled to KLH. (Uniprot: Q13509) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |