missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta-III Tubulin Antibody (TUBB3/3731), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584442 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18584442 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18584442 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308439FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

beta-III Tubulin Monoclonal antibody specifically detects beta-III Tubulin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta-III Tubulin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon TUBB3/3731
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen beta-4, TUBB4 CFEOM3A, tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, TUJ1 antigen, TUJ-1 antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide (aa 437-450) of human Tubulin beta 3 protein (TUBB3); coupled to KLH. (Uniprot: Q13509 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10381
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.