missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta Galactosidase Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18568302 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18568302 0.025 mg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18568302 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1763220.025mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Chicken Polyclonal Antibody

beta Galactosidase Polyclonal specifically detects beta Galactosidase in E. coli samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta Galactosidase
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_752394
Alias de gen EC 3.2.1.23; b-gal
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of E. coli beta-gal. The immunogen is located within amino acids 20 - 70 of beta-Galactosidase. Amino Acid Squence: WRNSEEARTDRPSQQLR
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana E. coli
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgY
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.