Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica de beta-D-tioglucosa, 97 %
Código de producto. 15438359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438359 250 mg 250 miligramos
15428359 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438359 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66838.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10593-29-0 | C6H11NaO5S | 218.199 g/mol
beta-D-Thioglucose sodium salt, is used in research and to treat rheumatoid arthritis. The biological mechanism is unknown. 1-Thio-β is often used as a carrier molecule for cell uptake of markers, polymers, and nanoparticles, and potentially useful synthetic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La sal sódica de beta-D-tioglucosa se utiliza en investigación y para tratar la artritis reumatoide. El mecanismo biológico es desconocido. El 1-tio-β se usa a menudo como molécula portadora para la captación celular de marcadores, polímeros y nanopartículas, y reactivo sintético potencialmente útil.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10593-29-0
Fórmula molecular C6H11NaO5S
Peso molecular (g/mol) 218.199
Número MDL MFCD00061630
Clave InChI VKPBZIVFRYLHPT-WNFIKIDCSA-M
Sinónimo sodium glucopyranosyl sulphide, glucothiose, sodium 2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-thiolate, 1-thio-beta-d-glucose sodium salt, beta-d-thioglucose, 1-, a-d-glucosylthiose, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-sodiosulfanyl oxane-3,4,5-triol, sodium 2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl sulfanide, 1-thio-, a-d-glucose sodium salt, 1-beta-d-glucosylthiose
PubChem CID 11413308
Nombre IUPAC sodio;(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxano-2-tiolato
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)[S-])O)O)O)O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-D-Thioglucose sodium salt
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo