Learn More
Beta-D-Galactosa, TRC
Código de producto. 30179325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179325 5 mg 5 miligramos
30179137 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179325 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG1552655MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7296-64-2
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Sinónimo beta-D-Galactopyranose, beta-(+)-Galactose, beta-D-(+)-Galactose, beta-Galactose
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6R)-6-(hidroximetilooxano-2,3,4,5-tetrol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-D-Galactose
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0634