Learn More
beta-D-alosa, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472838 500 mg 500 miligramos
11462838 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11472838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16810.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2595-97-3 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2595-97-3
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.156
Número MDL MFCD00063268
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-OBOOZECYSA-N
PubChem CID 57449163
Nombre IUPAC (2R,3R,4R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-D-Allose
Punto de fusión 143°C to 146°C
Cantidad 500 mg
Beilstein 1724623
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,280
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98%