Learn More
Novus Biologicals™ beta-Arrestin 1 Overexpression Lysate
Código de producto. 18233915 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18233915 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18233915 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBL107732
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
The beta-Arrestin 1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Línea de células The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21279 and based on accession number NM_441. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento RIPA buffer
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Homo sapiens arrestin, beta 1 (ARRB1), transcript variant 1, mRNA.
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Para uso exclusivo en investigación