Learn More
beta Amyloid Antibody (AB9), Biotin, R&D Systems™
Código de producto. 18609046 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18609046 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18609046 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250055B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    648.48€
    549.15€ / 0.1 ml
    Ahorro 99.33€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
beta Amyloid Monoclonal antibody specifically detects beta Amyloid in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno beta Amyloid
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon AB9
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen Abeta, Amyloid beta, beta-amyloid peptide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This beta Amyloid antibody was developed against amino acids 1-16 of human amyloid Abeta.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Cardiovascular Biology, Cell Cycle and Replication, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 351
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Línea de productos Novus