Learn More
beta 2-Microglobulin Antibody Pair, Novus Biologicals™
Código de producto. 18364867 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
18364867 1 Set 1 set
1 options
Código de producto. 18364867 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00000567AP41
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Antibody Pair
beta 2-Microglobulin Monoclonal antibody specifically detects beta 2-Microglobulin in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antígeno beta 2-Microglobulin
Aplicaciones Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación 1x PBS, pH 7.4
Alias de gen beta chain of MHC class I molecules, beta-2-microglobin, beta-2-microglobulin
Cantidad 1 Set
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 567
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.