Descripción
beta 2-Microglobulin Monoclonal specifically detects beta 2-Microglobulin in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | beta 2-Microglobulin |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 883005 |
| Conjugado | Biotin |
| Dilución | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | beta chain of MHC class I molecules, beta-2-microglobin, beta-2-microglobulin |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human beta 2-Microglobulin, Met1-Met119, Accession # P61769 |
| Mostrar más |