missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta-2 Adrenergic R/ADRB2 Antibody (13D6), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594655 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18594655 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18594655 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP312008MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

beta-2 Adrenergic R/ADRB2 Monoclonal antibody specifically detects beta-2 Adrenergic R/ADRB2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta-2 Adrenergic R/ADRB2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 13D6
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ADRBR, adrenergic, beta-2-, receptor, surface, B2ARADRB2R, BAR, beta-2 adrenergic receptor, Beta-2 adrenoceptor, Beta-2 adrenoreceptor, BETA2AR, catecholamine receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was raised by immunizing mice with beta-2 adrenergic receptor.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Asthma, GPCR, Immunology, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 154
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.