Learn More
BET1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Código de producto. 18341876 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18341876 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18341876 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP310821100UL
Rabbit Polyclonal Antibody
BET1 Polyclonal specifically detects BET1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BET1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS buffer, 2% sucrose
Alias de gen Bet1 (S. cerevisiae) homolog, BET1 homolog, BET1 homolog (S. cerevisiae), Bet1p homolog, blocked early in transport 1 homolog (S. cerevisiae), DKFZp781C0425, Golgi vesicular membrane trafficking protein p18, Golgi vesicular membrane-trafficking protein p18, HBET1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle terminal region of human BET1 (NP_005859.1). Peptide sequence IEIGHEVKTQNKLLAEMDSQFDSTTGFLGKTMGKLKILSRGSQTKLLCYM
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10282
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.