Learn More
Solución de berilio para ICP/MS 100 mg/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Beryllium |
| Envase | Frasco |
| Concentración | 100 mg/L |
| Solvent or Matrix | Ácido nítrico |
| Cantidad | 100 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Single-element Standard Solution for ICP. (ICP & ICP-MS). Beryllium (Be) 100mg/l in HNO3 2%
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H350-Puede provocar cáncer.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .