Learn More
Berkshire™ Ultra-Seal™ 3000 limpiaparabrisas
Código de producto. 18770269 Tienda Berkshire Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 12 in
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Tamaño de la unidad:
600 hojas
paquete de 800
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
18770269 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 800
18874444 12 x 12 in 600 hojas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18770269 Proveedor Berkshire™ N.º de proveedor US3000.0909.8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    950.00€
    782.83€ / paquete de 800
    Ahorro 167.17€
    17% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de ISO Clase 3 (Clase 1)
  • Tejido en forma de tubo a partir de hilo de poliéster de filamento continuo 100% de la más alta calidad, dejando solo dos bordes sin rematar (que luego se sellan)
  • Sin bordes sin sellar, lo que significa menos potencial de abrasión y contaminación.
  • La toallita duradera de dos capas ofrece dos o tres veces la capacidad de absorción del poliéster de una sola capa.
  • Lavado y envasado en un ISO Entorno de clase 4 (clase 10)
Información de órdenes
Gramaje base: 134 g/ m2 (17-988-421); 177 g/ m2 (17-988-422).
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para salas blancas
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22.86 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 22.86 cm
Material Punto de poliéster
Peso base 145
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/05, REACH
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de cámaras y procesamiento de cmP
Tela 2-ply