Descripción
- Muelles de acero inoxidable o ojos de plástico sujetan varios limpiaparabrisas en su sitio y son muy fáciles de manejar
- La parte inferior de la fregona es lisa y no tiene líneas ni ranuras donde puedan depositarse bacterias u otra contaminación
- Limpio, ligero y duradero
- Aluminio anodizado de alta calidad
- Autoclavable (los ojos de plástico no se pueden autoclavar)
- Ojos de plástico para el acoplamiento del limpiaparabrisas
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 3,5 x 23 in (9 x 58 cm) |
| Tipo de producto | Bastidor de recambio de mopa |
| Tipo de cabezal | Plano |
| Color | Gris |
| Longitud (imperial) | 3,5 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 9 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 58 cm |
| Anchura (imperial) | 23 in |
| Mostrar más |