Description
Papel bond multiusos, económico y ligero, disponible en blanco y azul de 8,5 × 11 in (22 × Hojas de 28cm).
Diseñado para entornos de salas blancas, BCR (marca registrada) bond está elaborado con celulosa de la más pura calidad procedente de bosques especialmente seleccionados y está especialmente recubierto para minimizar la liberación de partículas y fibras.
- Utilice estas páginas ultralimpias y resistentes al calor en cualquier clase de sala limpia para fotocopias o impresión offset, o como hojas de seguimiento de lotes, registros de lotes o páginas estándar en manuales de salas limpias.
- Compatible con todas las fotocopiadoras e impresoras láser estándar sin atascos
- Los bordes de corte fino reducen la contaminación por partículas
- La baja carga estática evita que las páginas se peguen entre sí
- Doble envoltura para garantizar una limpieza óptima.
- Esterilizable en autoclave
Order Info
500 hojas por paquete. Gramaje del papel, 18 lb. (68 g/ m2 ).
Specifications
Specifications
| Material | Celulosa |
| Con renglones | No |
| Width (English) Page | 8,5 in |
| Longitud de página (imperial) | 11 in |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 8,5 x 11 in |
| Longitud (imperial) | 8,5 in |
| Longitud (métrico) | 216 mm |
| Anchura (imperial) | 11 in |
| Anchura (métrico) | 28 cm |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.