Learn More
Hidroduro de éster de benzilpenicilina (Dietilaminoetil-éster), TRC
Código de producto. 30132412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132412 1 g 1 g
30009632 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132412 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2885901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 808-71-9
Fórmula molecular C22H32IN3O4S
Peso molecular (g/mol) 561.48
Sinónimo 3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 2-(Diethylamino)ethyl Ester Monohydriodide, (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 2-(Diethylamino)ethyl Ester Monohydriodide, Alivin, Benzylpenicillin β-diethylaminoethyl ester hydriodide, Bronchocillin, Bronchopen, Broncopen, Deripen, Diethylaminoethyl Ester Penicillin Hydriodide, Eficillin, Ephicillin Hydriodide, Estopen, Leocillin, Mamyzin, Neo-Penil, Penethacillin, Penethamate Hydriodide, Penethecillin, Penicillin G Diethylaminoethyl Ester Hydriodide, Pulmaxil N, Pulmo 500, β-Diethylaminoethyl Benzylpenicillinate Hydriodide;
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etil (2S,5R,6R)-3,3-dimetil-7-oxo-6-[(2-fenilacetil)amino]-4-thia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato; Hidrouro
SMILES I.CCN(CC)CCOC(=O)[C@@H]1N2[C@H](SC1(C)C)[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylpenicillin Diethylaminoethyl Ester Hydroiodide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H31N3O4S.HI/c1-5-24(6-2)12-13-29-21(28)18-22(3,4)30-20-17(19(27)25(18)20)23-16(26)14-15-10-8-7-9-11-15;/h7-11,17-18,20H,5-6,12-14H2,1-4H3,(H,23,26);1H/t17-,18+,20-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 561.1158
Porcentaje de pureza >95%