Learn More
Sal de potasio de penicilinato-d7 de benzilina (sal de potasio de penicilina G-d7), TRC
Código de producto. 17988999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17988999 10 mg 10 miligramos
17919139 2.5 mg 2.50 miligramo
17978279 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17988999 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28860010MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352323-25-2
Fórmula molecular C16H10D7KN2O4S
Peso molecular (g/mol) 379.52
Sinónimo Penicillin G Potassium D7 (Benzyl D7)
Nombre IUPAC potasio; (2S,5R,6R)-6-[[2,2-dideuterio-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)acetil]amino-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
SMILES [K+].[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylpenicillinate-d7, Potassium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1/i3D,4D,5D,6D,7D,8D2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.0985
Porcentaje de pureza >95%