Learn More
Cloroformiato de bencilo, 97 % en peso, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Benzyl chloroformate |
| Punto de fusión | -20.0°C |
| Densidad | 1.2000g/mL |
| Punto de ebullición | 178.0°C to 180.0°C |
| Temperatura de inflamación | 92°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | ClCO2CH2C6H5 |
| Índice de refracción | 1.5160 to 1.5180 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Benzyl chloroformate, stabilized
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzyl chloroformate, Benzyl chloride