Learn More
Cloruro de bencilo, + 99,5 %, extrapuro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10666192 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10666192 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10072330 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
13468418 10 L Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10666192 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180850010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 100-44-7 | C7H7Cl | 126.583 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-44-7 , 75-56-9
Número MDL MFCD00000889
Clave InChI KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl chloride, chloromethyl benzene, benzylchloride, alpha-chlorotoluene, benzylchlorid, chlorophenylmethane, benzene, chloromethyl, chlorure de benzyle, tolyl chloride, alpha-chlortoluol
PubChem CID 7503
ChEBI CHEBI:615597
Nombre IUPAC clorometilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl chloride
Nombre de nota 99.5+%
% mín. CAS 99.5
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H7Cl
Fórmula lineal C6H5CH2Cl
Índice de refracción 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 L
Estabilizante 0.25% propylene oxide
Peso molecular (g/mol) 126.583
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.59
Porcentaje de pureza ≥99.50%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl chloride, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.