Learn More
Alcohol benzílico, puriss., 99 a 100,5% (GC), Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15632500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15632500 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
15642500 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15632500 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 241224X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00€
    672.03€ / paquete de 4
    Ahorro 162.97€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Añadir a la cesta
Puriss., cumple las especificaciones analíticas de BP, Farmacopea Europea, NF, 99-100,5 % (GC)
  • Solstice tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-51-6
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clave InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
Nombre IUPAC fenilmetanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Alcohol
Nombre de nota Cumple con la especificación analítica de Ph.Eur.BP, NF
Intervalo de ebullición 203° a 205 °C (literalmente)
Punto de fusión -16 °C a -13 °C
Densidad 1,045g/mL a 25 °C
Temperatura de inflamación 96 °C (204,8 °F)
Residuos de ignición ≤0,005% (como SO4)
Punto de ignición 817 °F
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2OH
Cantidad 4 x 2.5 L
Número UN UN3334
Beilstein 878307
Densidad del vapor 3.7 (contra aire)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108,14g/mol
Presión de vapor 13,3 mmHg (100 °C), 3,75 mmHg (77 °C)
Porcentaje de pureza 99 a 100,5% (GC)
Grado puriss.
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302+H332-Nocivo en caso de ingestión o inhalación
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.