Learn More
Mesilato de benztropina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11472982 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472982 100 mg 100 miligramos
11462982 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11472982 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215362680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.80€
    90.30€ / 100 miligramos
    Ahorro 4.50€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
CAS 132-17-2
Fórmula molecular C22H29NO4S
Peso molecular (g/mol) 403.54
Número MDL MFCD00074784
Clave InChI CPFJLLXFNPCTDW-STYNFMPRSA-N
Sinónimo benztropine mesylate, cogentin, benztropine mesilate, benztropine methanesulfonate, unii-wmj8tl7510, benztropine methylsulfonate, benzatropine mesilate, benzatropine mesylate, benzotropine mesylate, cobrentin methanesulfonate
PubChem CID 3246155
SMILES CS(O)(=O)=O.CN1[C@@H]2CC[C@@H]1CC(C2)OC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benztropine Mesylate
Cantidad 100 mg
Nombre IUPAC (1R,5S)-3-benzhidriloxi-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octano; ácido metanosulfónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.5
Forma física Sólido