Learn More
Mesilato de benzotropina, TRC
Código de producto. 30136365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136365 50 mg 50 miligramos
30135022 100 mg 100 miligramos
30040360 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136365 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20757550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132-17-2
Fórmula molecular C21 H25 N O . C H4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 403.54
Sinónimo 1αH,5αH-Tropane, 3α-(diphenylmethoxy)-, methanesulfonate, 8-Azabicyclo[3.2.1]octane, 3-(diphenylmethoxy)-8-methyl-, (3-endo)-, methanesulfonate, 8-Azabicyclo[3.2.1]octane, 3-(diphenylmethoxy)-8-methyl-, endo-, methanesulfonate, 3-Diphenylmethoxytropane mesylate, 3-Diphenylmethoxytropane methanesulfonate, Benzatropine methanesulfonate, Benzotropine mesylate, Benzotropine methanesulfonate, Benztropine mesylate, Benztropine methanesulfonate, Cobrentin methanesulfonate, Cogentin, Cogentin methanesulfonate, Cogentinol, MK 02, NSC 169913, Tropine benzohydryl ether methanesulfonate
Nombre IUPAC (1R,5S)-3-benzhidriloxi-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octano; Ácido metanosulfónico
SMILES CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4.CS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benztropine Mesilate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25NO.CH4O3S/c1-22-18-12-13-19(22)15-20(14-18)23-21(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;1-5(2,3)4/h2-11,18-21H,12-15H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19+,20+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.1817