Learn More
Benzopinacol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470263 100 g 100 g
11460263 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470263 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11421.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 464-72-2 | C26H22O2 | 366.46 g/mol
Benzopinacol is a catalyst of the formation of unsaturated polyesters. It is also used as an initiator of polymerisation by free radicals. It is also used as an organic synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones: Benzopinacol es una catálisis de la formación de poliésteres no saturados. También se utiliza como iniciador de la polimerización por radicales libres. También se utiliza como un intermedio de síntesis orgánica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 464-72-2
Fórmula molecular C26H22O2
Peso molecular (g/mol) 366.46
Número MDL MFCD00004448
Clave InChI MFEWNFVBWPABCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzopinacol, benzopinacole, benzopinacone, benzpinacol, benzpinacone, tetraphenylethylene glycol, tetraphenyl-1,2-ethanediol, benzophenone pinacol, 1,1,2,2-tetraphenyl-1,2-ethanediol, 1,2-ethanediol, 1,1,2,2-tetraphenyl
PubChem CID 94766
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetrafeniletano-1,2-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzopinacol
Punto de fusión 174°C to 180°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 100 g
Beilstein 2061947
Información de solubilidad It is soluble in ethanol,ether,acetone insoluble in carbon disulfide and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.46