Learn More
p-Toluenosulfonilhidrazona de benzofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15460358 5 g 5 g
15470358 25 g 25 g
15480358 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15460358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53486.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 4545-20-4 | C20H18N2O2S | 350.436 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4545-20-4
Fórmula molecular C20H18N2O2S
Peso molecular (g/mol) 350.436
Número MDL MFCD00381345
Clave InChI AVWHDUALELPLAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzophenone tosylhydrazone, n'-diphenylmethylene-4-methylbenzenesulfonohydrazide, n'-diphenylmethylidene-4-methylbenzene-1-sulfonohydrazide, n'-diphenylmethylidene-4-methylbenzenesulfonohydrazide, benzophenone tosyl hydrazone, benzophenone p-tosylhydrazone, benzophenone p-toluenesulfonylhydrazone, benzophenone p-toluenesulphonylhydrazone, benzophenone tosylhydrazone 97
PubChem CID 274531
Nombre IUPAC N-(benzhidrilidenoamino)-4-metilbenzenosulfonamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN=C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzophenone p-toluenesulfonylhydrazone
Punto de fusión 178°C to 182°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.44
Porcentaje de pureza 97%