Learn More
Benzofenona hidrazona, 98+%
Código de producto. 10497762 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10497762 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10050570 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10055673 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10497762 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105570050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5350-57-2 | C13H12N2| 196,25 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5350-57-2
Fórmula molecular C13H12N2
Peso molecular (g/mol) 196.25
Número MDL MFCD00007624
Clave InChI QYCSNMDOZNUZIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzophenone hydrazone, diphenylmethylene hydrazine, benzophenonehydrazone, methanone, diphenyl-, hydrazone, diphenylmethanone hydrazone, benzophenone, hydrazone, diphenylmethylidene hydrazine, diphenyl ketone hydrazone, benzophenone hydrozone, nsc 43
PubChem CID 79304
Nombre IUPAC benzhidrilidenohidrazina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=NN)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzophenone hydrazone
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 95°C to 99°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 225°C to 230°C (55.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2C=NNH2
Cantidad 5 g
Beilstein 07, 417
Fieser 13,242
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Agujas cristalinas o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación