Learn More
Hidrazona de benzofenona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494973 50 g 50 g
11404983 250 g 250 g
11484973 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494973 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12266.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5350-57-2 | C13H12N2 | 196.253 g/mol
An important compound in organic photochemistry and perfumery as well as in organic synthesis. Used in the antibiotics synthesis of 6-APA and 7-ACA of the carboxyl protecting groups and other organic compounds. Used as organic pigment and medical intermediate. It is used as a photoinitiator of UV-curing applications in inks, adhesive, coatings and optical fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un compuesto importante en la fotoquímica orgánica y en la perfumería, así como en la síntesis orgánica. Utilizado en la síntesis de antibióticos de 6-APA y 7-ACA de los grupos de protección de carboxilo y otros compuestos orgánicos. Utilizado como pigmento orgánico e intermedio médico. Se utiliza como fotoiniciador de aplicaciones de curado por UV en tintas, adhesivos, revestimientos y fibra óptica.
Solubilidad
Soluble en éter, benceno, cloroformo y otros disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de sustancias incompatibles. Mantener refrigerado. (Almacenar por debajo de 4 C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5350-57-2
Fórmula molecular C13H12N2
Peso molecular (g/mol) 196.253
Número MDL MFCD00007624
Clave InChI QYCSNMDOZNUZIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzophenone hydrazone, diphenylmethylene hydrazine, benzophenonehydrazone, methanone, diphenyl-, hydrazone, diphenylmethanone hydrazone, benzophenone, hydrazone, diphenylmethylidene hydrazine, diphenyl ketone hydrazone, benzophenone hydrozone, nsc 43
PubChem CID 79304
Nombre IUPAC benzhidrilidenohidrazina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=NN)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzophenone hydrazone
Punto de fusión 96°C to 100°C
Densidad 1.1
Punto de ebullición 225°C to 230°C (55 mmHg)
Temperatura de inflamación 146°C (294°F)
Olor Characteristic
Cantidad 50 g
Número UN UN2811
Beilstein 1910177
Información de solubilidad Soluble in ether,benzene,chloroform and other organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza ≥98%