Learn More
Clorhidrato de benzhidrilamina, soportado por polímeros, 1 % de entrecruzamiento, 100-200 mallas, 0,5-1,5 mmol/g en PS-DVB, Thermo Scientific™
Código de producto. 11440780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440780 25 g 25 g
11430780 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440780 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044459.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5267-34-5
Fórmula molecular C13H14ClN
Peso molecular (g/mol) 219.712
Número MDL MFCD03456188
Clave InChI CIHWJRSPVJBHGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzhydrylamine hydrochloride, aminodiphenylmethane hydrochloride, benzhydrylamine, hydrochloride, diphenylmethanamine hydrochloride, benzhydrylammonium chloride, aminodiphenylmethane hcl, 1,1-diphenylmethylamine hydrochloride, diphenylmethylamine, chloride, benzhydrylamin hydrochloride, bha-polystyrene
PubChem CID 78921
Nombre IUPAC difenilmetanamina; clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)N.Cl
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Benzhydrylamine hydrochloride
Nombre de nota Polymer-supported, 1% cross-linked, 0.5 to 1.5 mmol/g on PS-DVB
Tamaño de malla 100 to 200 Mesh
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.