Learn More
Benzhidrilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435727 100 g 100 g
11415727 5 g 5 g
11425727 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24303.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91-00-9 | C13H13N | 183.254 g/mol
Benzhydrylamine is useful for chiral resolution. It acts as an active pharmaceutical ingredient intermediate. It is also employed as a building block for chemical synthesis. Further, it is used in the preparation of furan-2-carboxylic acid benzhydrylamide by reacting with furan-2-carbonyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La benzhidrilamina es útil para la resolución quiral. Actúa como producto intermedio de principios activos. También se emplea como un compuesto básico para síntesis química. Además, se utiliza en la preparación de benzhidrilamida de ácido furán-2-carboxílico al reaccionar con cloruro de furán-2-carbonilo.
Solubilidad
Miscible en cloroformo, dimetilsulfóxido y metanol. Ligeramente miscible en agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-00-9
Fórmula molecular C13H13N
Peso molecular (g/mol) 183.254
Número MDL MFCD00008059
Clave InChI MGHPNCMVUAKAIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aminodiphenylmethane, benzhydrylamine, 1,1-diphenylmethylamine, diphenylmethyl amine, 1,1-diphenylmethanamine, alpha-aminodiphenylmethane, methanamine, 1,1-diphenyl, alpha-phenylbenzylamine, benzhydrylamin, benzhydryl amine
PubChem CID 7036
Nombre IUPAC difenilmetanamina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzhydrylamine
Punto de fusión 11°C to 13°C
Densidad 1.064
Punto de ebullición 294°C to 296°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal (C6H5)2CHNH2
Índice de refracción 1.595
Cantidad 100 g
Número UN UN2735
Beilstein 776434
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,1076
Información de solubilidad Miscible with chloroform,dimethylsulfoxide and methanol; Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.25
Porcentaje de pureza 97%