Learn More
Cloruro de benzhidrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426486 25 g 25 g
11436486 100 g 100 g
11446486 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426486 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24764.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90-99-3 | C13H11Cl | 202.681 g/mol
Benzhydryl chloride was used as initiator during the controlled radical polymerization of styrene catalyzed by ionic iron complex. It was also used as the starting reagent in the synthesis of trimethylhydroquinone derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de benzhidrilo se utilizaba como iniciador durante la polimerización radicalaria controlada del estireno catalizada por complejo de hierro iónicos. También se ha empleado como reactivo inicial en la síntesis de derivados de la trimetilhidroquinona.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de la humedad, los agentes oxidantes y las bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-99-3
Fórmula molecular C13H11Cl
Peso molecular (g/mol) 202.681
Número MDL MFCD00000855
Clave InChI ZDVDCDLBOLSVGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzhydryl chloride, chlorodiphenylmethane, chloromethylene dibenzene, diphenylchloromethane, diphenylmethyl chloride, benzene, 1,1'-chloromethylene bis, chloro phenyl methyl benzene, methane, chlorodiphenyl, unii-cn9n9ayv4b, 1,1'-chloromethylene bisbenzene
PubChem CID 7035
Nombre IUPAC [cloro(fenil)metil]benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzhydryl chloride
Punto de fusión 17°C to 20°C
Densidad 1.14
Punto de ebullición 139°C to 140°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.595
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 607925
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.69
Porcentaje de pureza 98%