Learn More
Bromuro de benzhidrilo, 90 +%, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Benzhydryl bromide is a halogenated building block. Benzhydryl group was preferred to the commoner benzyl to protect 2-nitrophenol in the Bartoli (vinyl Grignard) synthesis of 7-hydroxyindole. Protection was by reaction with the phenol in the presence of potassium carbonate in acetone; deprotection of the indole was by hydrogenolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El bromuro de bencilo es un compuesto básico halogenado. El grupo bencidrilo se prefirió al grupo bencilo, más común, para proteger el 2-nitrofenol durante la síntesis de Bartoli (Grignard de vinilo) del 7-hidroxiindol. Se consiguió proteger cuando reaccionó con el fenol en presencia del carbonato de potasio en acetona, mientras que para desproteger del indol se empleó una hidrogenólisis.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes y bases. Es sensible a la humedad. Proteger de la humedad y el agua. Almacenar en gas inerte seco.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzhydryl bromide |
| Punto de fusión | 36°C to 41°C |
| Punto de ebullición | 183°C to 185°C (20 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Olor | Pungent |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | UN1770 |
| Beilstein | 638544 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Mostrar más |