Learn More
Bromuro de benzhidrilo, 90 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11351547 25 g 25 g
11361547 100 g 100 g
11371547 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11351547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02211.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 776-74-9 | C13H11Br | 247.135 g/mol
Benzhydryl bromide is a halogenated building block. Benzhydryl group was preferred to the commoner benzyl to protect 2-nitrophenol in the Bartoli (vinyl Grignard) synthesis of 7-hydroxyindole. Protection was by reaction with the phenol in the presence of potassium carbonate in acetone; deprotection of the indole was by hydrogenolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de bencilo es un compuesto básico halogenado. El grupo bencidrilo se prefirió al grupo bencilo, más común, para proteger el 2-nitrofenol durante la síntesis de Bartoli (Grignard de vinilo) del 7-hidroxiindol. Se consiguió proteger cuando reaccionó con el fenol en presencia del carbonato de potasio en acetona, mientras que para desproteger del indol se empleó una hidrogenólisis.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes y bases. Es sensible a la humedad. Proteger de la humedad y el agua. Almacenar en gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 776-74-9
Fórmula molecular C13H11Br
Peso molecular (g/mol) 247.135
Número MDL MFCD00000134
Clave InChI OQROAIRCEOBYJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromodiphenylmethane, benzhydryl bromide, diphenylmethyl bromide, diphenylbromomethane, alpha-bromodiphenylmethane, bromo phenyl methyl benzene, benzene, 1,1'-bromomethylene bis, methane, bromodiphenyl, bromomethylene dibenzene, bromodiphenyl methane
PubChem CID 236603
Nombre IUPAC [bromo(fenil)metil]benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzhydryl bromide
Punto de fusión 36°C to 41°C
Punto de ebullición 183°C to 185°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Cantidad 25 g
Número UN UN1770
Beilstein 638544
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.14
Porcentaje de pureza ≥90%