Learn More
Benzhydrol, TRC
Código de producto. 17943725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17943725 25 g 25 g
17954155 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17943725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB19380025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-01-0
Fórmula molecular C13 H12 O
Peso molecular (g/mol) 184.23
Sinónimo Diphenylmethanol, Benzhydrol, Cyclizine Hydrochloride Imp. B (EP), Dimenhydrinate Imp. I (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. D (EP), Ebastine Imp. A (EP), Benzenemethanol, α-phenyl- (9CI, ACI), Benzhydrol (8CI), α-Phenylbenzenemethanol (ACI), 1,1-Diphenylmethanol, Benzhydryl alcohol, Benzohydrol, Diphenylcarbinol, Diphenylmethyl alcohol, Hydroxydiphenylmethane, NSC 32150, α-Phenylbenzyl alcohol
Nombre IUPAC difenilmetanol
SMILES OC(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylmethanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0888
Porcentaje de pureza >95%